Learn More
Cytiva Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Láminas de grado 41
Los círculos de grado se utilizan para el análisis cuantitativo de la contaminación del aire como cinta de papel para la impregnación al determinar compuestos gaseosos a altos caudales o para análisis cuantitativo de la contaminación del aire. Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™: Las láminas de grado 41 se suelen utilizar en la preparación de muestras para el análisis de metales después de la digestión de ácido nítrico.
Marca:  Cytiva 1441-866
Detalles adicionales : Peso : 0.41000kg
Código de producto. 11342955
  • 367.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los grados sin ceniza son filtros muy puros aptos para una amplia gama de procedimientos de filtración analíticos críticos. Los papeles filtro cuantitativos Whatman™ se han diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.
  • Contenido de ceniza extremadamente bajo (0,007% de ceniza como máximo)
  • Retención nominal de partículas de 20µm
  • Velocidad de filtración rápida (Herzberg 54 s)
  • Se utiliza habitualmente para análisis rutinarios de la contaminación del aire y análisis de contaminación del suelo
  • Filtros de alta pureza para análisis cuantitativos
Especificaciones
Especificaciones
4 s/100 ml/pulg.2
Lámina
20 μm
ASTM, 12 segundos; Herzberg, 54 segundos
Diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.Para procedimientos analíticos con partículas gruesas o precipitados gelatinosos (por ejemplo, hidróxidos de hierro o de aluminio).También se utiliza en análisis cuantitativos de contaminación del aire.
Grueso
215 μm
10 pulg
8 pulg
Papel para filtrado rápido sin ceniza de grado 41, lámina de 203 x 254 mm (100 unidades)
Línters de algodón de alta calidad
20 μm
Rapidez
Grado 41
Paquete de 100
Sin ceniza
254 mm
203 mm