Learn More
Cytiva Papeles de filtro para análisis cuantitativo de grado 41 Whatman™
Contiene un contenido de cenizas extremadamente bajo al 0,007 %. Los papeles de filtro para análisis cuantitativo de grado 41 Whatman™ se utilizan en procedimientos analíticos con partículas gruesas y precipitados gelatinosos.
Marca: Cytiva 1441-6309
Detalles adicionales : Peso : 0.53000kg
Descripción
Filtro gravimétrico adecuado para el análisis cuantitativo del suelo y del aire.- El papel de filtro más rápido sin cenizas
- Para el análisis cuantitativo de la contaminación del aire
- Se elimina fácilmente para análisis o cultivo posteriores
- Disponible embudo de filtro desechable
Especificaciones
4 s/100 ml/pulg.2 | |
Circulares | |
20 μm | |
De 54 s | |
Grado 41 | |
215 μm | |
25 mm |
Papel para filtrado rápido sin ceniza de grado 41, círculo de 25 mm (100 unidades) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
20-25 μm | |
Diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.Para procedimientos analíticos con partículas gruesas o precipitados gelatinosos (por ejemplo, hidróxidos de hierro o de aluminio).También se utiliza en análisis cuantitativos de contaminación del aire. | |
10000 por paquete | |
Sin ceniza |