Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo: Círculos de grado 50
Permite una retención fuerte de precipitados cristalinos muy finos. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 50 resisten la destrucción, la manipulación cuando están húmedos y la retirada de precipitados mediante raspado.
Marca:  Cytiva 1450-150
Detalles adicionales : Peso : 0.18600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002211
  • 70.65€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Permite una fuerte retención para precipitados cristalinos muy finos.Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 50 resisten la destrucción, la manipulación húmeda y la eliminación precipitada por raspado.
Papel de filtro endurecido y muy glaseado
  • Diseño de filtro más delgado (grosor medio de 115µ m) que la mayoría üde los papeles de filtro de Bchner
  • Tratamiento con ácido para alta resistencia a la humedad y a productos químicos
  • Retención nominal de partículas de 2,7 µm
  • Velocidad de flujo lento (velocidad de filtración de Herzberg 2685 s)
  • Alta pureza y bajo contenido de cenizas (0,015 % de cenizas máximo)
  • Compatible con üembudos Hirsch o Bchner
Especificaciones
Especificaciones
144 s/100 ml/pulg.2
Circulares
2,7 μm
ASTM, 250 segundos; Herzberg, 2685 segundos
Para filtraciones cualitativas o cuantitativas que requieran asistencia al vacío en 3 embudos de filtración de piezas o Büchner.
Fina
115 μm
5,9 in
Flitro de grado 50 para retención de precipitación gruesa, círculo de 150 mm (100 unidades)
Línters de algodón de alta calidad
2,7 μm
Lenta
Grado 50
Paquete de 100
Bajo contenido en cenizas endurecido
150 mm