Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: láminas de grado 1
Abarca una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y con frecuencia se utiliza para la aclaración de líquidos. Las láminas para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 1 son papeles de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones de rutina con tasas de retención y caudales medios.
75.75€ - 935.00€
Especificaciones
Formato Lámina
Material Celulosa
Tamaño de poro 11 μm
Velocidad de filtración De 150 s
Caudal Medio
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11392815
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1001-813
26 x 31 mm Paquete de 1000
76.72€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11302825
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1001-824
75 x 100 mm Paquete de 500
75.75€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11312825
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1001-917
460 x 570 mm Paquete de 100
206.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11322825
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1001-918
460 x 570 mm Paquete de 500
935.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11310404
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1001-929
600 x 600 mm Paquete de 100
205.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11332825
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1001-931
580 x 680 mm Paquete de 100
262.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11300404
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
1001-932
580 x 680 mm Paquete de 500
830.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Abarca una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y con frecuencia se utiliza para la aclaración de líquidos.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Las láminas de grado 1 son papeles de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones de rutina con tasas de retención y caudales medios.
  • Retención de partículas: >11 μm
  • Porosidad: media
  • Velocidad de filtración†: ASTM™, 40 seg; Herzberg, 150 seg
  • Superficie: suave
Especificaciones
Especificaciones
Lámina
11 μm
Medio
Grado 1
180 μm
Celulosa
De 150 s
Papel de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones rutinarias con retención y caudales medios. Cubre una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y se utiliza con frecuencia para aclarar líquidos.
Medio