Learn More
GE Healthcare Papel filtro para análisis cualitativo: láminas de grado 1
Abarca una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y con frecuencia se utiliza para la aclaración de líquidos. Las láminas para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 1 son papeles de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones de rutina con tasas de retención y caudales medios.
Marca:  GE Healthcare 1001-917
Detalles adicionales : Peso : 2.82000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312825
  • 168.00€ / paquete de 100
Stock Local 1
Stock Remoto 9
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estos filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales y para aclarar líquidos. 
  • Retención de partículas: >11μm
  • Porosidad: media
  • Velocidad de filtración: ASTM™, 40 s; Herzberg, 150 s
  • Superficie: suave
  • Separa precipitados, como el sulfato de plomo, el oxalato de calcio (caliente) y el carbonato de calcio
  • Se utilizan para análisis de suelos y procedimientos de pruebas de siembra en el sector agrícola
  • Se utilizan para separar alimentos sólidos de líquidos asociados o extraer líquidos en el sector alimentario
  • El polvo atmosférico se recoge del flujo de aire y la intensidad medida de coloración 
  • Impregnados con un reactivo cromogénico y una formación de colores cuantificada mediante reflectancia óptica para la detección de gases
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de 100
A widely used standard grade filter paper for routine applications with medium retention and flow rate. It covers a wide range of laboratory applications and is frequently used for clarifying liquids.
570mm
460mm
180μm
M
Lámina
Grade 1 Qualitative Filter Paper Standard Grade, sheet, 460 × 570 mm
1
Celulosa
Used filter paper for routine applications with medium retention and flow rate. Covers a wide range of laboratory applications and is frequently used for clarifying liquids.
11μm
M
570 x 460 mm
Videos