Learn More
Cytiva Círculos planos de grado cualitativo Whatman™ - Grado 1
Círculos planos de grado cualitativo Cytiva Whatman - Grado 1, diámetro: 150 mm, para uso general, control de contaminación del aire y análisis químico de suelos
Marca:  Cytiva 1001-500
Detalles adicionales : Peso : 1.87300kg
Código de producto. 11382815
  • 183.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Círculos planos de grado cualitativo Cytiva Whatman - Grado 1, diámetro: 150 mm, para uso general, control de contaminación del aire y análisis químico de suelos
Especificaciones
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 1, grado estándar, círculo, 150 cm
Celulosa
150 s
Grado 1
100/paquete
Papel filtro para análisis cualitativo
19,68 in
Circulares
>11 μm
Papel de filtro de grado estándar muy utilizados en aplicaciones rutinarias con retención y caudales medios. Cubre una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y se utiliza con frecuencia para aclarar líquidos.
Medio
180 μm
Ø 150 cm
500 mm