Learn More
Cytiva Círculos para filtro cualitativo de grado 597
Filtra el dióxido de carbono y la turbidez durante el análisis de bebidas. Los círculos para filtro cualitativo de grado 597 Whatman™ también se pueden utilizar para determinar el contenido de grasas en los análisis de alimentos.
Marca:  Cytiva 10311814
Detalles adicionales : Peso : 1.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10008090
  • 41.25€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Filtra el dióxido de carbono y la turbidez durante el análisis de bebidas.Los círculos para filtro cualitativo de grado 597 Whatman™ también se pueden utilizar para determinar el contenido de grasas en los análisis de alimentos.
Filtros de celulosa utilizados en pruebas de alimentos y para la eliminación DE CO2 y turbidez de las bebidas.
  • Papel de filtro fino
  • Medio-rápido
  • Retención de partículas de medio a fino
Especificaciones
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 597, grado estándar, círculo, 185 mm
Celulosa
4 a 7 μm
Velocidad media
Grado 597
180 μm
Circulares
7 μm
Aprox. 140 s
Un filtro estandar de grado usado para una amplia gama de aplicaciones analíticas rutinarias en distintas industrias como las pruebas alimentarias (por ejemplo, determinación del contenido de grasas) o eliminación del dióxido de carbono y turbidez de bebidas (por ejemplo, análisis de cerveza)
Paquete de 100
185 mm