Learn More
Cytiva Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Círculos plegados de grado 860½
Mantiene el caudal con contacto reducido entre el filtro y el embudo. Los círculos plisados Whatman™ de grado 860½ son papeles de filtro medio rápido que proporcionan una superficie lisa con un flujo rápido; diseñados específicamente para el uso en la filtración de extractos, aceites, cerveza, jarabes y otros líquidos viscosos. Se puede aplicar en prensas de filtro o para la aspiración de líquidos.
Marca: Cytiva 10334553
Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg
Descripción
Los filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales. Los filtros cualitativos plegados determinan e identifican materiales con un caudal mejorado y una mayor capacidad de carga en comparación con los filtros plegados en cuadrantes equivalentes.- El aumento de la superficie de filtración aumenta la capacidad de carga total y reduce el tiempo de filtración total.
- El contacto reducido entre el filtro y el embudo mantiene el caudal.
- Se ha eliminado la necesidad de doblar en cuadrantes los círculos de filtro para que se ajusten a los embudos cónicos, lo que ahorra tiempo en análisis repetitivos o múltiples.
- Los filtros plegados tienen las mismas propiedades técnicas que los círculos de filtro respectivos.
- Los filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales.
- Los filtros cualitativos plegados ofrecen un caudal mejorado y una mayor capacidad de carga en comparación con los filtros plegados en cuadrantes equivalentes.
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo plegado (preplegado) de grado 0860 ½, 320 mm | |
Celulosa | |
12 μm | |
Velocidad media | |
Grado 0860 ½ | |
170 μm | |
320 mm |
Círculo plegado | |
12 μm | |
Aprox. 60 s | |
Comparable al grado 0858 pero con una superficie lisa, ligeramente más fina y más rápida. | |
Paquete de 100 | |
12,59 in |