Learn More
GE Healthcare Whatman™ Papel filtro cualitativo: circular plegado grado 2555
½
Mantiene el caudal con contacto reducido entre el filtro y el embudo. Los círculos plegados de grado 2555½ Whatman™ son papeles de filtro de medio a rápido que se utilizan para la filtración de purés para la determinación de extractos en malta y mostos y para la eliminación de dióxido de carbono de la cerveza.
Marca:  GE Healthcare 10313947
Detalles adicionales : Peso : 0.22372kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318884
  • 28.72€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales. Los filtros cualitativos preplegados determinan e identifican materiales con un caudal mejorado y una mayor capacidad de carga en comparación con los filtros plegados en cuadrantes.
  • La mayor área de superficie de filtro aumenta la capacidad de carga total y disminuye el tiempo de filtración general.
  • El contacto reducido entre el filtro y el embudo mantiene el caudal.
  • Se ha eliminado la necesidad de plegar círculos de filtro en cuadrantes para que encajen en embudos cónicos, por lo que se ahorra tiempo en análisis repetitivos o múltiples.
  • Los filtros preplegados tienen las mismas propiedades técnicas que los círculos de filtro correspondientes.
  • Los filtros de celulosa se emplean en técnicas de análisis cualitativo para determinar e identificar materiales.
  • Los filtros cualitativos preplegados proporcionan un caudal mejorado y mayor capacidad de carga en comparación con los filtros plegados en cuadrantes equivalentes.
Especificación
Especificación
Grade 2555 ½ Qualitative Filter Paper Folded (Prepleated), 185 mm
Qualitative Filter Paper
2555.5
Filtración de purés para la determinación de extractos en malta y mostos, para la eliminación de dióxido de carbono de cerveza
12μm
Media rápida
A medium fast filter paper used for the filtration of the mash for the determination of the extract in malt and wort and for removing carbon dioxide from beer.
185mm
Celulosa
170μ
12 μm
Círculo preplegado
Videos