Learn More
Cytiva Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Círculos plegados de grado 597½
Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Círculos plegados de grado 597½ Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos
Marca: Cytiva 10311847
64.75 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Descripción
Plegados para ahorrar tiempo y lograr un ajuste óptimo en los embudos de filtro cónicos.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de plegado grado 597½ ofrecen un área de superficie adicional para aumentar la capacidad de carga total.
El filtro plegado se utiliza para numerosas aplicaciones analíticas rutinarias en diversos sectores. El papel plegado mejora y facilita el proceso de filtración.- Ahorra tiempo en análisis repetitivos o múltiples
- Reduce el tiempo de filtración general; se ha eliminado la ralentización normal producida por la carga de partículas
- Aumenta la capacidad de carga total
- Mantiene el caudal; se reduce el contacto con el embudo, la forma del filtro es autónoma
- El plisado no afecta significativamente los datos técnicos; se pueden usar las mismas cifras con círculos planos
- El grado 597½ es un papel de medio a rápido con retención de partículas de media a fina
- Aplicaciones:
- Análisis alimentarias; determinación del contenido de grasa
- Eliminación de dióxido de carbono y turbidez de bebidas
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo plegado (preplegado) de grado 597 ½, 185 mm | |
Celulosa | |
4 a 7 μm | |
Media rápida | |
Grado 597 ½ | |
180 μm | |
7,28 in |
Círculo plegado | |
7 μm | |
70 s | |
Un filtro preplegado usado para una amplia gama de aplicaciones analíticas rutinarias en distintas industrias como las pruebas alimentarias (por ejemplo, determinación del contenido de grasas) o eliminación del dióxido de carbono y turbidez de bebidas (por ejemplo, análisis de cerveza) | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
185 mm |