Learn More
Cytiva Filtros para muestreo de aire de cuarzo puro Whatman™, grado QM-H
Para su uso en pruebas de gases ácidos, pilas, salidas de humos y aerosoles
Marca: Cytiva 1853-050-50
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- El bajo contenido de metales pesados es adecuado para el análisis de metales pesados
- Reactividad mínima con componentes químicos o biológicos
- Alta estabilidad hasta 900 °C
- Alta eficacia de filtración
- Sin ligante
Especificaciones
85 g/m2 | |
Cuarzo | |
Grado QM-H | |
430 μm | |
50 mm |
Circulares | |
Pruebas de gases ácidos, pilas, humos y aerosoles | |
50/paq. | |
Filtro para muestreo de aire |