Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de nitrato de celulosa estériles Whatman™ Puradisc de 30 mm
Proporcionan fuerza mecánica alta, alta flexibilidad, altos caudales y bajos niveles de extraíbles. Los filtros de jeringa de nitrato de celulosa estériles Whatman™ Puradisc™ de 30 mm son una opción excelente para aplicaciones de análisis de oligoelementos.
Marca: Cytiva 10462000
177.65 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.35100kg
Descripción
Jeringa de nitrato de celulosa adecuada para una filtración rutinaria rápida de muestras de hasta 100 m.- 30mm de diámetro
- Mayor área de filtración (44 % mayor en comparación con la versión de 25 mm)
- Diseñada para muestras acuosas
- No apta para aplicaciones de recuperación de proteínas
Especificaciones
Negro | |
Filtro de jeringa de nitrato de celulosa Puradisc FP de 30 mm, 5,0 μm, estéril (50 unidades) | |
5 μm | |
5,7 cm2 | |
Policarbonato (PC) | |
Luer macho | |
50/paq. | |
Filtro de jeringa | |
30 mm |
Negro | |
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
< 50 μl | |
Luer Lock hembra | |
6,9 bar (100 psi) | |
Policarbonato | |
Hasta 100 ml |