Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Puradisc de 25 mm: Estériles
Purifican soluciones acuosas y orgánicas. Los filtros de jeringa Whatman™ Puradisc de 25 mm tienen carcasas de polipropileno con entrada Luer Lock hembra y salida Luer macho.
Marca:  Cytiva 6794-2512
2607.75 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.95000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11363305
  • 2745.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en polipropileno sin pigmentos
  • Membrana de polietersulfona (PES) para filtrar soluciones acuosas.
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
  • Volumen de retención bajo
<
Especificaciones
Especificaciones
Poliestersulfona (PES)
Estéril
Para la filtración de soluciones acuosas
Polipropileno sin pigmentos
Luer macho
Paquete de 1000
Hasta 100 ml
0,2 μm
4,2 cm2
< 0,1 ml
Luer Lock hembra
5.2 bar
Filtro de jeringa
25 mm