Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Puradisc de 25 mm: Estériles
Purifican soluciones acuosas y orgánicas. Los filtros de jeringa Whatman™ Puradisc de 25 mm tienen carcasas de polipropileno con entrada Luer Lock hembra y salida Luer macho.
Marca:  Cytiva 6780-2510
107.93 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.26100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11354664
  • 131.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en polipropileno sin pigmentos
  • Membrana de polietersulfona (PES) para filtrar soluciones acuosas.
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
  • Volumen de retención bajo
<
Especificaciones
Especificaciones
Poliestersulfona (PES)
Estéril
Para la filtración de soluciones acuosas
Polipropileno sin pigmentos
Luer macho
Paquete de 50
Hasta 100 ml
1,0 μm
4,2 cm2
< 0,1 ml
Luer Lock hembra
5.2 bar
Filtro de jeringa
25 mm