Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de 13 mm Puradisc Whatman™: No estériles
Prehumedecidos con un disolvente orgánico miscible con agua antes de su uso con muestras acuosas. Filtros de jeringa de 13 mm Puradisc Whatman™: no estériles son membranas hidrófobas químicamente estables e inertes que se utilizan principalmente para la filtración de muestras no acuosas.
Marca: Cytiva 6784-1350
189.84 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Membrana hidrófoba inerte y químicamente estable.
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Para filtración de muestras no acuosas.
Especificaciones
Filtro de jeringa de politetrafluoroetileno Puradisc de 13 mm, 5,0 μm, no estéril (100 unidades) | |
5 μm | |
1,3 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
100 piezas | |
Hasta 10 ml | |
13 mm |
PTFE | |
No estéril | |
Para filtrado de muestras no acuosas. | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtro de jeringa | |
16,3 x 19,8 mm |