Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de PTFE Puradisc de 13 mm
Emplea una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte. Los filtros de jeringa de PTFE de 13 mm Whatman™ Puradisc se utilizan principalmente para la filtración de muestras no acuosas.
Marca: Cytiva 6784-1304
232.69 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
Emplea una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte.Los filtros de jeringa de PTFE Whatman Puradisc ™ de 13 mm se utilizan principalmente para la filtración de muestras no acuosas.
- Excelente resistencia a todos los disolventes orgánicos
- Filtros de polipropileno
- Entrada Luer Lock hembra
- Salida Luer macho
- No estériles
- Esterilizable en autoclave
- Para muestras de hasta 10 ml
- Área de filtro: 1,3cm2
- Volumen de retención (con purga de aire) de ≤25μ l.
Especificaciones
Filtro de jeringa de politetrafluoroetileno Puradisc de 13 mm, 0,45 μm, no estéril (100 unidades) | |
0,45 μm | |
1,3 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
100 piezas | |
Hasta 10 ml | |
13 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
≤ 25 μl | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtro de jeringa | |
16,3 x 19,8 mm |