Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Puradisc GMF de 13 mm
Fabricados con microfibra de vidrio. Los filtros de jeringa de 13 mm Whatman™ Whatman™ Puradisc son hidrófilos y presentan una excelente compatibilidad con disolventes orgánicos y bases y ácidos fuertes.
255.00€ - 1090.00€
Especificaciones
Área de filtración 1,3 cm2
Material de la carcasa Polipropileno (PP)
Diámetro (métrico) 13 mm
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Material Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material Tamaño de poro Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11344744
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6827-1315
Microfibra de vidrio 934-AH 1,5 μm 100 piezas
264.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11394734
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6822-1312
GF/C 1,2 μm Paquete de 100
255.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11309234
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6821-1310
Microfibra de vidrio 1,0 μm 100 piezas
255.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10042111
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6823-1327
GF/D 2,7 μm 100 piezas
255.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11384734
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6820-1316
GF/A 1,6 μm 100 piezas
255.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10566731
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6825-1307
GF/F 0,7 μm 100 piezas
255.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11329234
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6806-1316
Microfibra de vidrio 1,6 μm 500 piezas
1090.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11359224
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
6818-1304
Microfibra de vidrio (GMF) 0,45 μm 500 piezas
1090.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Filtro de microfibra de vidrio
  • Buena resistencia química y alto rendimiento
  • Volumen de retención ≤ 25 μl
  • Área de filtración: 1.3 cm2
  • Carcasa de polipropileno
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
  • Entrada Luer Lock hembra
  • Salida Luer macho
  • No estéril
Especificaciones
Especificaciones
1,3 cm2
Polipropileno (PP)
13 mm