Learn More
Cytiva Filtro de ventilación de recipientes Whatman™ SteriVent ™
Para la ventilación estéril de recipientes y depósitos
95.98€ - 151.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
Presión máxima | 2 barra - sentido de avance (29 psi - sentido de avance) |
N.° por paquete | 1 pieza |
Código de producto | Marca | Área de filtración | Para utilizar con (aplicación) | Material de la carcasa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de filtración | Para utilizar con (aplicación) | Material de la carcasa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11373425
|
Cytiva
2103 |
500 cm2 | SB de 0,375 a 0,5 pulg. (de 10 a 12 mm) | Polipropileno (PP) |
95.98€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11353425
|
Cytiva
2108 |
2000 cm2 | 1,5 pul (38 mm) sanitaria | Polipropileno (PP) |
149.02€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11363425
|
Cytiva
2107 |
2000 cm2 | SB de 0,375 a 0,5 pulg. (de 10 a 12 mm) | Polipropileno (PP) |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Fabricado de membrana de PTFE hidrófoba de 0,2 μm.
- Bidireccional y esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno (PP) | |
1 pieza |
0,2 μm | |
2 barra - sentido de avance (29 psi - sentido de avance) | |
1/paq. |