Learn More
Cytiva Filtros en línea Polydisc
Filtros versátiles y económicos diseñados para la filtración de grandes volúmenes de muestras
Marca:  Cytiva 6720-5002
Detalles adicionales : Peso : 0.18048kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314634
  • 168.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Filtros versátiles y económicos diseñados para la filtración de grandes volúmenes de muestras
  • Filtre hasta 1 l con un único dispositivo
  • Se puede utilizar junto con una jeringa o conectado en línea (manguera con DI de 6 a 10 mm) mediante mangueras dentadas
  • La carcasa de polipropileno de alta pureza mantiene la pureza de muestra
  • Dispositivos de filtración de 50 mm
  • Esterilizable en autoclave
  • Ligero (11,5 g)
Polydisc AS (solución acuosa)
  • Para medios de cultivo de tejidos, preparación de reactivos, soluciones de recuento de partículas, preparaciones de productos farmacéuticos. Membrana de polietersulfona de alto rendimiento (baja unión de proteínas y sin surfactantes).
  • El prefiltro de microfibra de vidrio amplía la vida útil de la membrana y filtra de forma eficaz muestras altamente contaminadas.
  • Tapón de esterilidad en la salida (opcional).
  • Sin residuos de EtO. Las conexiones dentadas se adaptan a varios tamaños de tubos. Integridad comprobable (método de punto de burbuja). Sellados en su propio blíster transparente de “calidad médica” en un paquete de estante de protección.
Polydisc TF
  • Se utiliza en sistemas de ventilación, en línea, de escape para entornos de crecimiento, gases limpios o estériles, disolventes, reactivos, secado de gases, resinas fotosensibles. Membrana de PTFE hidrófoba ideal para soluciones químicamente agresivas, reactivos y disolventes orgánicos.
  • Carcasa resistente a productos químicos. Integridad comprobable (métodos in situ de presión de rotura de agua o de punto de burbuja) Bioseguro
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Politetrafluoroetileno (PTFE)
16 cm2
Polipropileno (PP)
Paquete de 10
50 mm
Filtro Polydisc TF, polipropileno, 0,2 μm (10 unidades)
0,2 μm
Filtración de muestras de mayor volumen
Manguera con boquilla de tubo de 6 a 10 mm de DI.
Polydisc TF