Learn More
Cytiva Filtros de cápsulas desechables Polycap™ HD 36
Garantiza un paso de acabado que produce un producto final de gran pureza. Los filtros de cápsula Whatman™ Polycap™ HD 36 son aptos para la filtración de soluciones químicas en amplios intervalos de temperatura y pH.
Marca:  Cytiva 2612T
Detalles adicionales : Peso : 0.53000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11319124
  • 331.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Garantiza un paso de acabado que produce un producto final de gran pureza.Los filtros de cápsula Whatman™ Polycap™ HD 36 son aptos para la filtración de soluciones químicas en amplios intervalos de temperatura y pH.
Filtración de soluciones acuosas, productos biológicos, tintas y pigmentos, emulsiones fotográficas, alimentos y bebidas, disolventes. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.
  • Integridad comprobable
  • Con rejilla de ventilación
  • Medios de filtro: Filtro de polipropileno anisotrópico monofilamento (MAPP)
  • También se pueden esterilizar en autoclave con vapor u óxido de etileno (EtO)
  • Retención (con purga de aire), <2 ml
  • Presión máxima: 4,1 bar (60 psi)
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Monofilamento de polipropileno anisotrópico
Filtración de soluciones de alto nivel de residuos y prefiltración de soluciones químicas agresivas.
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT)
Filtro de cápsula Polycap HD 36 5,0 μ m, con entrada y salida FNPT (5 unidades)
5 μm
Polipropileno
4,1 bares (60 psi)
5Pack.