Learn More
Cytiva Capsulas desechables Polycap, 75 TF
Esteriliza y elimina partículas de corrientes de aire/gas/líquido. Las cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 TF garantizan unos gases inertes limpios en las líneas de carga de viales y un aislamiento de la salida de escape de fermentadores.
Marca: Cytiva 2702T
Detalles adicionales : Peso : 0.76000kg
Descripción
Esteriliza y elimina partículas de corrientes de aire/gas/líquido.Las cápsulas desechables Whatman™ Polycap, 75 TF garantizan unos gases inertes limpios en las líneas de carga de viales y un aislamiento de la salida de escape de fermentadores.
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como una salida de aire en la entrada- Integridad comprobable
- Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
- Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PTFE | |
1000 cm2 | |
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | |
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | |
75 mm |
Polycap TF 75, 0,2 μ m, con entrada y salida FNPT (5 unidades) | |
0,2 μm | |
Polipropileno | |
4,1 bares (60 psi) | |
5Pack. |