Learn More
Cytiva Capsulas desechables Polycap™, 36 TF
Fabricadas con membrana de PTFE resistente y carcasa de polipropileno. Las cápsulas desechables Whatman™ Polycap™ TF 36 filtran soluciones orgánicas y agresivas, aire y gas.
Marca: Cytiva 6711-3601
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Integridad comprobable
- Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
- Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
Aplicaciones:
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
500 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
4,1 bar (60 psi) |
Polycap TF 36, 0,1 μm, con entrada MNPT y 0,375 en salida SB (1 unidad) | |
0,1 μm | |
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación. | |
Rosca para tubería macho National | |
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) |