Learn More
Cytiva Cápsulas desechables Polycap Whatman™: 150TC
Filtros Polycap TC para la filtración estéril de soluciones acuosas de cultivos de tejidos y biológicas
155.00€ - 191.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Poliestersulfona (PES) |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 1900 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11394624
|
Cytiva
6717-9502 |
0,2/0,2 μm | Salida y entrada dentadas 1/2 SB de 3/8-1/2 pulg |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11309144
|
Cytiva
6717-9504 |
0,6/0,45 μm | Salida y entrada dentadas 1/2 SB de 3/8-1/2 pulg |
188.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11369154
|
Cytiva
6718-9502 |
0,2/0,2 μm | Salida y entrada dentadas 1/2 SB de 1/4-3/8 pulg |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11389134
|
Cytiva
6717-9501 |
0,2/0,1 μm | 1/2 SB |
188.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Filtros Polycap TC para la filtración estéril de soluciones acuosas de cultivos de tejidos y biológicas
- Filtro de doble capa para una larga vida útil y una alta eficacia
- Estériles y apirógenas
- Cápsulas de filtración de grado de esterilización
- Las cápsulas de 0,2μm cumplen con la retención bacteriana según ASTM F838-83
- Membrana de baja unión de proteínas
- Hidrófilas; baja contenido de extraíbles
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Dos capas de polietersulfona (PES)
Aplicaciones:
Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
1900 cm2 | |
Polipropileno (PP) |
Estéril | |
Filtración estéril de soluciones de cultivo de tejidos y biológicas Principalmente para soluciones acuosas | |
4,1 bares (60 psi) |