Learn More
Cytiva Capsulas desechables Polycap, 150 TF
Filtros Polycap 150 TF para la filtración de soluciones orgánicas agresivas, gas y aire
Marca: Cytiva 2804T
Detalles adicionales : Peso : 1.19000kg
Descripción
- Integridad comprobable
- Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
- Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
Aplicaciones:
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
2000 cm2 | |
Polipropileno | |
4,1 bares (60 psi) | |
150 mm |
Polycap TF 150, 1,0 μ m, con entrada y salida FNPT (5 unidades) | |
1 μm | |
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación. | |
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) | |
Rosca americana cónica para tubos hembra (FNPT) |