Learn More
Cytiva Membranas Nytran™ SuperCharge
Realiza la colada uniformemente en ambos lados de una matriz de soporte, lo que proporciona una excelente simetría y permite que las membranas permanezcan lisas sin ondulaciones
207.00€ - 740.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Suitable for isotopic and nonisotopic detection |
---|---|
Capacidad de unión | >600μg/cm2 |
Material | Nylon |
Tamaño de poro | 0.45 μm |
Código de producto | Marca | Descripción | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11355424
|
Cytiva
10416230 |
11 x 14 cm | Lámina |
207.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11969287
|
Cytiva
10416294 |
20 cm x 3 m | Rollo |
655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11979287
|
Cytiva
10416296 |
30 cm x 3 m | Rollo |
740.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11335424
|
Cytiva
10416216 |
8.2cm dia. | Disc |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Membrana Nytran SuPerCharge (SPC)
- Combina una carga positiva muy alta y una mayor densidad del nailon por unidad de superficie para ofrecer más sitios de unión de las muestras
- Muestra un tamaño de poro y una distribución de poro muy uniformes, lo que se traduce en una mayor reproducibilidad o resultados en una membrana o entre transferencias
- Fabricada para permitir tanto una alta carga positiva como un fondo extremadamente bajo.
- Capacidad de fijación: > 600 μg/cm2
- Compatible con la detección isotópica y no isotópica
Especificaciones
Suitable for isotopic and nonisotopic detection | |
>600μg/cm2 | |
Nylon | |
0.45 μm |