Learn More
GE Healthcare Membranas con surcos grabados de policarbonato Nuclepore™, 19 mm
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro. Las membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ Nuclepore™ de 19 mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Marca:  GE Healthcare 800284
Detalles adicionales : Peso : 0.56400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10026894
  • 51.94€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
11-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Effective chemotaxis requires a delicate balance between cell adhesion and migration. Nucleopore Membranes combine PVP-free polypropylene with sharp, uniform cylindrical pores to achieve both.
  • Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with PVP to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat surface for high particle visibility
Especificaciones
Especificaciones
0.8μm
19 mm
Alto
Policarbonato Nuclepore
Hidrófilo
Videos