Learn More
GE Healthcare Membranas con surcos grabados de policarbonato Nuclepore™, 19 mm
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro. Las membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ Nuclepore™ de 19 mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Marca:  GE Healthcare 800308
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309014
  • 107.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
13-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Membrana de policarbonato Isopore™
• Poros calibrados que permiten el tamizado
Especificaciones
Especificaciones
0.05μm
19mm
Alto
Polycarbonate film
Hidrófilo
Videos