Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Mini-UniPrep con membranas RC
Procesan cargas de muestra en una tercera parte del tiempo. Los filtros sin jeringa Whatman™ Mini-UniPrep™ con membranas de RC proporcionan un método rápido y fácil de eliminar partículas de las muestras que se están preparando para análisis de HPLC y UHPLC. Las membranas de celulosa regenerada (RC) están fabricadas con celulosa, sin agentes humectantes
Marca:  Cytiva UN503NPURC
2398.75 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.13000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315124
  • 2525.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros sin jeringa Mini-UniPrep tienen las siguientes características:
  • Cámara de 4 ml con émbolo
  • Dimensiones: equivalente en tamaño a viales de 12 x 32 mm
  • Tapón de polipropileno preacoplado con septo
  • Membrana de filtración integral
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 50 °C
Las membranas de RC son:
  • Humectación espontánea y muy buena resistencia a la humedad
  • Extremadamente resistentes a sustancias químicas; adecuadas para disolventes acuosos y orgánicos
  • Hidrófilas
  • Mecánicamente estables
  • Utilizable hasta 180 °C
Especificaciones
Especificaciones
Celulosa regenerada
1000/paq.
0,4 ml (cámara)
0,45 μm
Filtro sin jeringa