Learn More
Cytiva Filtros de membrana de ésteres de celulosa mixta
Los filtros de membrana de éster de celulosa mixta Whatman™ son biológicamente inertes y ofrecen un alto grado de área de superficie interna para mayor absorción del producto.
Marca: Cytiva 10406872
199.96 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Hay disponibles opciones estériles para aplicaciones críticas
- Excelente contraste para facilitar la detección de partículas
- Las rejillas no son tóxicas y no inhiben el crecimiento bacteriano, asegurando la integridad de la muestra
- Las membranas negras lisas y negras con rejilla tienen una mezcla de celulosa nitrato y acetato de celulosa
- Mayor capacidad de carga de suciedad
- Biológicamente inertes con buena estabilidad térmica
- Sin surfactantes que contaminen las muestras
- La estructura uniforme y microporosa de la membrana proporciona altos caudales
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Éster de celulosa mixta | |
Estéril | |
Hidrófilo | |
ME25 | |
Medio | |
Rejilla | |
de 130 °C | |
50 mm |
Blanco | |
0,45 μm | |
Negro | |
Papel intercalado | |
100 | |
0,31cm | |
266 °F | |
Filtro de membrana |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose