Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Elute Indicating Micro
Para recolección, estabilización, procesamiento, transporte y archivo de muestras biológicas. 1 área de muestra por tarjeta.
Marca:  QIAGEN WB120412
Detalles adicionales : Peso : 0.14220kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12445432
  • 160.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Tecnología FTA Elute para una práctica elución de ácidos nucleicos basada en agua.
  • Las tarjetas indicadoras de FTA QIAcard incluyen un tinte rosa que se vuelve blanco cuando se aplica una muestra incolora, p. ej., células bucales o saliva.
  • Estabilización y protección de ácidos nucleicos a temperatura ambiente con para volúmenes puntuales de 125 μl.
  • Lisis de células con el contacto, desnaturalización de proteínas y protección de ADN frente a la degradación.
Especificaciones
Especificaciones
Temperatura ambiente
PCR multiplex, secuenciación tras amplificación de PCR, análisis de SNP, análisis de STR, tipificación de HLA, amplificación de genoma completo, PCR cuantitativa, biobanco, farmacogenómica, genotipado, identificación genética, detección transgénica
Microtarjeta de elución con indicadores FTA
40 μl
Recoger, procesar, transportar y almacenar muestras biológicas incoloras tales como las muestras bucales o de saliva. Con la FTA de elución, las proteínas permanecen estrechamente unidas mientras que el ADN se eluye de la matriz.
Colorante inerte
25 paq.
De 15 a 30 minutos
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .