Learn More
Cytiva Papeles de filtro cualitativo con resistencia a la humedad de grado 91: círculos
Alta resistencia a la humedad gracias a la incorporación de una resina químicamente estable
151.00€ - 427.00€
Especificaciones
Formato | Circular |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | 10μm |
Tamaño de poro | 10μm |
Velocidad de filtración | 70 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11322875
|
Cytiva
1091-110 |
110 mm | 4000 piezas (subdivididas en 100) |
411.00€
paquete de 4000 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11370524
|
Cytiva
1091-165 |
165mm | 1000 piezas (subdivididas en 100) |
189.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11332875
|
Cytiva
1091-125 |
125mm | 4000 piezas (subdivididas en 100) |
427.00€
paquete de 4000 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11380524
|
Cytiva
1091-190 |
190 mm | 1000 piezas (subdivididas en 100) |
367.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11372875
|
Cytiva
1091-240 |
240 mm | 1000 piezas (subdivididas en 100) |
366.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11342875
|
Cytiva
1091-150 |
150mm | 1000 piezas (subdivididas en 100) |
151.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11352875
|
Cytiva
1091-185 |
185 mm | 1000 piezas (subdivididas en 100) |
223.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Alta resistencia a la humedad debido a la adición de químicamente estable resina
- Grado reforzado húmedo
- Filtro de pliegues de uso general
- Para análisis rutinarios menos críticos
- Se utiliza para analizar la sacarosa en azúcar de caña
Especificaciones
Circular | |
10μm | |
70 s | |
91 |
Celulosa | |
10μm | |
Se utiliza para analizar la sacarosa de la caña de azúcar | |
205μm |