Learn More
GE Healthcare Lámina de filtro de papel doblado para análisis cualitativo de grado 597
Para numerosas aplicaciones analíticas rutinarias de diferentes sectores
Marca:  GE Healthcare 10311897
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315244
  • 232.49€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Medium fast filter paper
  • Medium to fine particle retention
  • Filters fat content for food testing
  • Removes CO2, turbidity in beverage analysis
Especificación
Especificación
100 piezas
Fast filter paper. Stated in a number of standards and methods [e.g., Aflatoxin determination in animal feed (BS 5766-7) and Mercury determination in sludge (EPA method 105)].
597
Cellulose
Medio fino
Plegado
Grade 597 Qualitative Filter Paper Standard Grade, sheet, 580 × 580 mm
240 mm
580mm
580mm
Media rápida
580 x 580 mm (23 x 23 in.)
Videos