Learn More
Cytiva Lámina de filtro de papel doblado para análisis cualitativo de grado 597
Para numerosas aplicaciones analíticas rutinarias de diferentes sectores
333.00€ - 1485.00€
Especificaciones
Descripción | Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 597, grado estándar, círculo, 580 × 580 mm |
---|---|
Formato | Lámina |
Material | Celulosa |
Caudal | Media rápida |
Para utilizar con (aplicación) | Papel de filtro rápido. Indicado en una serie de normas y métodos [por ejemplo, determinación de aflatoxinas en piensos (BS 5766-7) y determinación de mercurio en lodos (método EPA 105)]. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11315244
|
Cytiva
10311897 |
100 piezas |
333.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11305244
|
Cytiva
10311887 |
500 unidades |
1485.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Papel de filtro medio rápido
- Retención de partículas de medio a fino
- Filtros contenido de grasa para las pruebas de alimentos
- Elimina CO2, turbidez en el análisis de bebidas
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 597, grado estándar, círculo, 580 × 580 mm | |
Celulosa | |
Papel de filtro rápido. Indicado en una serie de normas y métodos [por ejemplo, determinación de aflatoxinas en piensos (BS 5766-7) y determinación de mercurio en lodos (método EPA 105)]. | |
Medio fino | |
580 mm | |
240 mm |
Lámina | |
Media rápida | |
Grado 588 | |
580 × 580 mm (23 × 23 pulg.) | |
580 mm |