Learn More
Cytiva Circulo de papel de filtro cuantitativo de grado 589/3
Captura muestras de partículas muy finas como moléculas insolubles en grasas o aceites. Los círculos de papel de filtro cuantitativo de grado 589/3 Whatman™ proporcionan mediciones exactas de masa seca sin ceniza.
46.95€ - 109.00€
Especificaciones
Peso base | 84 g/m2 |
---|---|
Formato | Circulares |
Material | Línters de algodón de alta calidad |
Grado | 589/3 |
Porosidad | Muy fina |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11343035
|
Cytiva
10300211 |
125 mm |
54.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11353035
|
Cytiva
10300212 |
150 mm |
78.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10654751
|
Cytiva
10300214 |
185 mm |
109.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11323035
|
Cytiva
10300210 |
110 mm |
46.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11928107
|
Cytiva
10300263 |
12,7 mm |
63.10€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Captura muestras de partículas muy finas como moléculas insolubles en grasas o aceites.Los círculos de papel de filtro cuantitativo de grado 589/3 Whatman™ proporcionan mediciones exactas de masa seca sin ceniza.
Útiles en la captura de muestras de partículas muy finas, como moléculas insolubles en grasas o aceites o para soportar masa seca sin ceniza.- Alta pureza (< 0.01 % de ceniza) para métodos de masa seca sin ceniza
- Filtro con cinta azul
- Retención de precipitado muy fino (clase 2d según DIN 53 135)
- Velocidad de filtración de Herzberg de 750 s
- También disponibles preplegados como grado 5893 ½
Especificaciones
84 g/m2 | |
Línters de algodón de alta calidad | |
Muy fina | |
160 μm |
Circulares | |
589/3 | |
Paquete de 100 |