Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cualitativo con resistencia a la humedad de grado 114: Circular
Papel grueso con superficie lisa o plisada
Marca:  Cytiva 1114-240
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310414
  • 50.95€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Papel grueso con superficie lisa o plisada
  • Tienen una alta resistencia a la humedad gracias a la adición de una pequeña cantidad de una resina químicamente estable
Los modelos con n.º de cat. 09-833F se fabrica a medida y, por tanto, no es reembolsable
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de papel cualitativo con resistencia a la humedad de grado 114, círculo, 240 mm
Celulosa
5,3 s/100 ml/pulgadas2
Grado 114
100 piezas
Papel filtro para análisis cualitativo
240 mm
Circulares
25 μm
Solo la mitad del grosor del grado 113 y adecuado para precipitados gruesos o gelatinosos. Superficie lisa para una fácil recuperación de los precipitados.
Grueso
190 μm
9,44 in