Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cualitativo con resistencia a la humedad de grado 114: Circular
Papel grueso con superficie lisa o plisada
14.85€ - 252.00€
Especificaciones
Formato | Circulares |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | 25 μm |
Velocidad de filtración | 5,3 s/100 ml/pulgadas2 |
Para utilizar con (aplicación) | Solo la mitad del grosor del grado 113 y adecuado para precipitados gruesos o gelatinosos. Superficie lisa para una fácil recuperación de los precipitados. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11330414
|
Cytiva
1114-090 |
90 mm |
14.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11390404
|
Cytiva
1114-125 |
125 mm |
16.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11312915
|
Cytiva
1114-150 |
150 mm |
38.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11300414
|
Cytiva
1114-185 |
185 mm |
40.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11310414
|
Cytiva
1114-240 |
240 mm |
50.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11320414
|
Cytiva
1114-400 |
400 mm |
252.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Papel grueso con superficie lisa o plisada
- Tienen una alta resistencia a la humedad gracias a la adición de una pequeña cantidad de una resina químicamente estable
Los modelos con n.º La cat. 09-833F se fabrica a medida y, por tanto, no es reembolsable
Especificaciones
Circulares | |
25 μm | |
Solo la mitad del grosor del grado 113 y adecuado para precipitados gruesos o gelatinosos. Superficie lisa para una fácil recuperación de los precipitados. | |
100 piezas |
Celulosa | |
5,3 s/100 ml/pulgadas2 | |
Grado 114 | |
190 μm |