Learn More
Cytiva Láminas de papel de filtro para análisis cualitativo Whatman™ de grado 0905
Diseñada para aplicaciones que abarcan desde la filtración de bebidas hasta la purificación de baños de galvanoplastiagalvanización
Marca: Cytiva 10334987
638.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 12.25000kg
Descripción
- Velocidad de filtración muy alta
- Crepadas para partículas gruesas
Especificaciones
Papel 0905 de filtro de grado para uso técnico, hoja, 580 × 580 mm | |
Celulosa | |
De 12 a 25 μm | |
Alto | |
Grado 0905 | |
580 mm |
Lámina | |
25 μm | |
Aprox. 20 s | |
Un papel crepado para las partículas gruesas, ofrece una velocidad de filtración muy alta. | |
580 × 580 mm (23 × 23 pulg.) | |
580 mm |