Learn More
Cytiva Papel filtro de microfibra de vidrio de grado 6
Captura partículas diminutas sin debilitarse. El papel de filtro de microfibra de vidrio de grado 6 Whatman™ puede usarse también para la determinación de residuos y sustancias que se pueden filtrar durante el encendido o el análisis de medios agresivos.
Marca:  Cytiva 10370005
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315264
  • 196.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Apto para análisis de agua y aguas residuales, con retención de partículas extremadamente finas y mayor resistencia.
    • Eficacia de retención del filtro de submicras para capturar partículas extremadamente pequeñas
    • Aglutinante inorgánico para mayor resistencia
    • Resistentes a temperaturas de hasta 500 °C
    • Se puede utilizar como prefiltro para muestras densas
Especificaciones
Especificaciones
Circulares
<1 μm
Lenta
Paquete de 100
90 mm
Vidrio de borosilicato
40 s/100 ml/pulg.2
GF 6
350 μm