Learn More
Cytiva Papel filtro de microfibra de vidrio de grado 6
Captura partículas diminutas sin debilitarse. El papel de filtro de microfibra de vidrio de grado 6 Whatman™ puede usarse también para la determinación de residuos y sustancias que se pueden filtrar durante el encendido o el análisis de medios agresivos.
78.40€ - 920.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Particle Retention | <1 μm |
Velocidad de filtración | 40 s/100 ml/pulg.2 |
Caudal | Lenta |
Grado | GF 6 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11385254
|
Cytiva
10370002 |
50 mm | Circulares |
122.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11305264
|
Cytiva
10370004 |
70 mm | Circulares |
141.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11395254
|
Cytiva
10370003 |
55 mm | Circulares |
111.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11315264
|
Cytiva
10370005 |
90 mm | Circulares |
196.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11325264
|
Cytiva
10370006 |
110 mm | Circulares |
318.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11335264
|
Cytiva
10370007 |
125 mm | Circulares |
335.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11345264
|
Cytiva
10370008 |
150 mm | Circulares |
459.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11355264
|
Cytiva
10370010 |
185 mm | Circulares |
515.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11375264
|
Cytiva
10370012 |
240 mm | Circulares |
675.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11365264
|
Cytiva
10370011 |
200 mm | Circulares |
595.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11305274
|
Cytiva
10370020 |
100 mm | Circulares |
311.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11395264
|
Cytiva
10370019 |
47 mm | Circulares |
119.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11385264
|
Cytiva
10370018 |
25 mm | Circulares |
78.40€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11315274
|
Cytiva
10370050 |
620 mm | Lámina |
920.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Beschreibung
Apto para análisis de agua y aguas residuales, con retención de partículas extremadamente finas y mayor resistencia.- Eficacia de retención del filtro de submicras para capturar partículas extremadamente pequeñas
- Aglutinante inorgánico para mayor resistencia
- Resistente a temperaturas de hasta 500 °C
- Se puede utilizar como prefiltro para muestras densas
Spezifikation
Vidrio de borosilicato | |
40 s/100 ml/pulg.2 | |
GF 6 |
<1 μm | |
Lenta | |
350 μm |