Learn More
Cytiva Papel filtro de microfibra de vidrio de grado 10
Papel de filtro de microfibra de vidrio
63.95€ - 645.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 12 s/100 ml/1,56 cm2 |
---|---|
Peso base | 70 g/m2 |
Material | Vidrio de borosilicato |
Velocidad de filtración | Medio |
Grado | GF 10 |
Product Code | Brand | Tipo | Formato | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Tipo | Formato | Price | Quantity & Availability | ||||
11355274
|
Cytiva
10370302 |
50 mm (Diám) | Circulares |
117.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11365274
|
Cytiva
10370305 |
50 mm (Diám) | Circulares |
195.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11375274
|
Cytiva
10370308 |
150 mm (Diám) | Circulares |
515.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11395274
|
Cytiva
10370320 |
100 mm (Diám) | Circulares |
208.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11385274
|
Cytiva
10370319 |
47 mm (Diám) | Circulares |
114.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11979317
|
Cytiva
10370394 |
50mm x 100m | Rollo |
645.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12474352
|
Cytiva
10370392 |
35mm x 30m | Rollo |
63.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13124389
|
Cytiva
10370384 |
70mm x 50m | Rollo |
267.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Reforzado con un aglutinante orgánico para proporcionar una alta estabilidad mecánica.Los filtros de microfibra de vidrio Whatman™ con ligante, grado GF 10 pueden usarse para diversas aplicaciones desde el análisis de partículas finas y gruesas hasta membranas de prefiltro para residuos de protección de cultivos.
- Los filtros se utilizan para diversas aplicaciones, desde el análisis de partículas finas y gruesas al prefiltro de membranas para residuos de protección de cereales.
- Caudal: 12 s/100 ml/1.5 cm2
Specifications
12 s/100 ml/1,56 cm2 | |
Vidrio de borosilicato | |
GF 10 |
70 g/m2 | |
Medio | |
350 μm |