Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin ligante, láminas de grado GF/B
Filtra partículas finas con una alta resistencia a la humedad y elevada capacidad de carga. Los filtros de microfibra sin ligantes Whatman™, láminas de grado GF/B, son especialmente útiles para la clarificación de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos.
406.00€ - 1615.00€
Especificaciones
Peso base | 143 g/m2 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Caudal | 5,5 seg./100mL |
Temperatura máx. (imperial) | 932 °F |
Temperatura máx. (métrico) | 500 °C |
Código de producto | Marca | Formato | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11300364
|
Cytiva
1821-271 |
Lámina | Paquete de 100 |
494.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11310364
|
Cytiva
1821-914 |
Lámina, L x An 460 x 570mm | 5/Paq. |
406.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11310584
|
Cytiva
1821-915 |
Lámina | Paquete de 25 |
1615.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Filtra partículas finas con una alta resistencia a la humedad y elevada capacidad de carga.Los filtros de microfibra sin ligantes Whatman™, láminas de grado GF/B, son especialmente útiles para la clarificación de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos.
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite pruebas de puntos y métodos de recuento de centelleo líquidos.Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
- Filtro de partículas finas con una alta resistencia a la humedad y elevada capacidad de carga.
- Útil para la aclaración de líquidos y el recuento de centelleo de líquidos
- Especialmente útil cuando es necesaria la aclaración de líquidos o la cuantificación de sólidos para suspensiones de partículas finas de gran carga
- Se utiliza en técnicas de recuento de centelleo de líquidos (LSC) cuando es necesaria una gran capacidad de carga
- Se puede utilizar como filtro de membrana de retentiva fina
Especificaciones
143 g/m2 | |
5,5 seg./100mL | |
500 °C | |
675 μm |
Vidrio de borosilicato | |
932 °F | |
0.02 pulg | |
Filtro |