Learn More
Cytiva Placa de embudo de filtro Whatman™, polipropileno
Usar con embudos de filtración Whatman™ de 3 piezas. Placa de embudo de filtro Whatman™, polipropileno es una placa adicional opcional recomendada para la mayoría de los ácidos.
Marca: Cytiva 1950-109
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Polipropileno
- Recomendado para la mayoría de los ácidos (excepto el ácido nítrico concentrado y el ácido sulfúrico fumante) a temperatura ambiente
- También es adecuado para la mayoría de los alcoholes, glicoles, éteres y cetonas
- Temperatura de funcionamiento máxima: 100 °C
Especificaciones
Embudo de filtración Whatman™ de 3 piezas | |
Recomendado para la mayoría de los ácidos y también adecuado para la mayoría de los alcoholes, glicoles, éteres y cetonas | |
100 °C | |
9 cm |
Polipropileno | |
212 °F | |
3,5 in |