Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante grado GF/A de Whatman™
Combinan una alta capacidad de carga con la retención de partículas finas. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, grado GF/A son ideales para la determinación gravimétrica de partículas en suspensión en el aire, el muestreo de acumulaciones y los métodos de absorción del control de contaminación del aire.
Marca: Cytiva 1820-061
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La delicada estructura capilar de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite realizar pruebas de puntos y métodos de recuento de centelleo de líquidos.Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
- Caudal alto
- Buena capacidad de carga
- Monitorización de efluentes de contaminación del agua
- Filtrado de agua, algas, cultivos bacterianos
- Análisis de alimentos
- Filtración de proteínas
- Radioinmunoensayo de emisores β débiles
Especificaciones
Los filtros de microfibra de vidrio GF/A Whatman Grade GE ofrecen una retención fina. Los filtros GF/A son adecuados para la medición de parámetros de calidad del agua y aplicaciones de filtración de aire. | |
Vidrio de borosilicato | |
143 ml/min | |
Grado GF/A | |
Circulares | |
500 °C | |
260 μm | |
2,36 in |
Círculo con borde reforzado | |
1,6 μm | |
Se utiliza para el filtrado general de laboratorio de alta eficacia, incluida la supervisión de contaminación del agua en efluentes, filtrado de agua, cultivos de bacterias y algas, análisis de productos alimenticios, filtrado de proteínas y radioinmunoensayo de β e débil | |
50 piezas | |
932 °F | |
0,01 in | |
Filtro de retención fino con reborde reforzado | |
60 mm |