Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante grado GF/C
Combinan retención de partículas finas con una buena velocidad de caudal. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, Grado GF/C son ideales para la recogida de sólidos en suspensión en agua potable y residuos naturales e industriales.
Marca: Cytiva 1822-185
Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg
Descripción
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La delicada estructura capilar de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite realizar pruebas de puntos y métodos de recuento de centelleo de líquidos.Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
- Carga alta, de media a rápida
- Flujo de aire: 6,7 s/100 ml
- Monitorización del aire
- Clarificación de líquidos acuosos con niveles de bajos a medios de partículas finas
- Recogida de células
- Recuento de centelleo de líquidos
- Bioquímica y química marina
- Procedimientos de radioinmunoensayo
Especificaciones
53 g/m2 | |
Vidrio de borosilicato | |
10,5 seg./100mL | |
Paquete de 100 | |
932 °F | |
0,01 in | |
7,2 in |
Circulares | |
1,2 μm | |
GF/C | |
Circulares | |
500 °C | |
260 μm | |
185 mm |