Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante, grado 934-AH
Diseñados para el análisis de residuos de materiales que se pueden filtrar y que requieren un filtro de microfibra de vidrio de gran capacidad de carga. Los círculos de filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, grado 934-AH también se utilizan en la recolección de células, el centelleo de líquidos y el control de la contaminación.
29.20€ - 980.00€
Especificaciones
Peso base | 64 g/m2 |
---|---|
Descripción | Los filtros de microfibra de vidrio de borosilicato de grado 934 AH de Whatman de GE son filtros de calidad de agua lisa con alta eficiencia de retención. Los filtros de grado 934-AH se utilizan a menudo en análisis de sólidos suspendidos totales. |
Formato | Circulares |
Material | Vidrio de borosilicato |
Particle Retention | 1,5 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11334894
|
Cytiva
1827-021 |
21 mm |
29.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10471602
|
Cytiva
1827-024 |
24 mm |
32.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11354894
|
Cytiva
1827-025 |
25 mm |
32.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11374894
|
Cytiva
1827-028 |
28 mm |
33.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11384894
|
Cytiva
1827-030 |
30 mm |
35.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11304904
|
Cytiva
1827-032 |
32 mm |
38.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11314904
|
Cytiva
1827-035 |
35 mm |
40.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11324904
|
Cytiva
1827-037 |
37 mm |
42.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11334904
|
Cytiva
1827-042 |
42,5 mm |
46.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11370614
|
Cytiva
1827-047 |
47 mm |
91.15€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11380614
|
Cytiva
1827-055 |
55 mm |
96.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11390614
|
Cytiva
1827-070 |
70 mm |
115.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11354904
|
Cytiva
1827-082 |
82 mm |
134.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11364904
|
Cytiva
1827-085 |
85 mm |
142.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10022171
|
Cytiva
1827-090 |
90 mm |
174.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11304894
|
Cytiva
1827-105 |
105 mm |
172.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11310624
|
Cytiva
1827-110 |
110 mm |
239.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11320624
|
Cytiva
1827-125 |
125 mm |
288.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11314894
|
Cytiva
1827-150 |
150 mm |
291.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11324894
|
Cytiva
1827-185 |
185 mm |
349.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11344894
|
Cytiva
1827-240 |
240 mm |
590.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11394894
|
Cytiva
1827-320 |
320 mm |
980.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Diseñada para el análisis de residuos no filtrables y materiales que requieren un filtro de microfibra de vidrio de alta capacidad de carga.Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, los círculos grado 934-AH también se utilizan en la recolección celular, el centelleo de líquidos y el control de la contaminación.
Los filtros de grado 934-AH se utilizan a menudo en el análisis de sólidos suspendidos totales.- Superficie suave para una eficaz recuperación de precipitados
- Retención de partículas nominal de 1.5 μm
- Resiste temperaturas de hasta 500 °C
- Velocidad de filtración rápida
Especificaciones
64 g/m2 | |
Circulares | |
1,5 μm | |
341 ml/min | |
Paquete de 100 | |
Suave | |
0,017 in | |
Filtro para análisis total de sólidos suspendidos |
Los filtros de microfibra de vidrio de borosilicato de grado 934 AH de Whatman de GE son filtros de calidad de agua lisa con alta eficiencia de retención. Los filtros de grado 934-AH se utilizan a menudo en análisis de sólidos suspendidos totales. | |
Vidrio de borosilicato | |
47 s/100 ml | |
Grado 934 | |
Circulares | |
932 °F | |
435 μm |