Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante, círculos GF/F
Recomendados por la EPA cuando el procedimiento de lixiviación característico de la toxicidad 1311 se ha desarrollado. Los círculos de GF/F de filtro de microfibra de vidrio sin aglutinantes Whatman™ siguen siendo un componente importante y popular para medir la composición de los lixiviados de vertederos con una prueba de TCLP.
Marca: Cytiva 1825-110
118.83 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05264kg
Descripción
Se utiliza como filtro básico según las normas EPA para el procedimiento de lixiviación característico de la toxicidad.Los círculos de GF/F de filtro de microfibra de vidrio sin aglutinantes Whatman™ ofrecen una gran capacidad de carga y velocidad de caudal.
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite ensayos puntuales y métodos de recuento de centelleo líquidos.Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
- Gran capacidad de carga
- Retención nominal de partículas de 0,6– 0,8 µ m.
- Velocidad de filtración media
- La unión y purificación del ADN
- Filtrado de proteínas finamente precipitadas
- Filtrando soluciones bioquímicas, fluidos y ácidos nucleicos
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Circulares | |
0,7 μm | |
Recomendado para la unión y purificación de ADN. Muy eficaz en el filtrado finamente Las proteínas precipitadas pueden usarse en conjunto con GF/D como un prefiltro para la clarificación exitosa de soluciones bioquímicas extremadamente «difíciles» y fluidos y nucl | |
25 unidades. | |
932 °F | |
0,016 in | |
Filtro para uso de pruebas de TCLP | |
110 mm |
El filtro de grado GF/F de Whatman del negocio de Cytiva está fabricado con vidrio de borosilicato puro. GF/F ofrece una retención de partículas muy fina y una buena capacidad de carga y caudal. | |
Vidrio de borosilicato | |
41 ml/min | |
Grado GF/F | |
Circulares | |
500 °C | |
420 μm | |
4,33 in |