Learn More
Cytiva Filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante, círculos GF/F
Recomendados por la EPA cuando el procedimiento de lixiviación característico de la toxicidad 1311 se ha desarrollado. Los círculos de GF/F de filtro de microfibra de vidrio sin aglutinantes Whatman™ siguen siendo un componente importante y popular para medir la composición de los lixiviados de vertederos con una prueba de TCLP.
Marca:  Cytiva 1825-021
Detalles adicionales : Peso : 1.65560kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310384
  • 90.80€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utiliza como filtro básico según las normas EPA para el procedimiento de lixiviación característico de la toxicidad.Los círculos de GF/F de filtro de microfibra de vidrio sin aglutinantes Whatman™ ofrecen una gran capacidad de carga y velocidad de caudal.
Los filtros de microfibra de vidrio Whatman sin ligante presentan una baja resistencia al flujo de líquido y una gran capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 ºC. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite ensayos puntuales y métodos de recuento de centelleo líquidos.
Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.
  • Gran capacidad de carga
  • Retención nominal de partículas de 0,6– 0,8 µ m.
  • Velocidad de filtración media
Aplicaciones:
  • La unión y purificación del ADN
  • Filtrado de proteínas finamente precipitadas
  • Filtrando soluciones bioquímicas, fluidos y ácidos nucleicos
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Circulares
0,7 μm
Recomendado para la unión y purificación de ADN. Muy eficaz en el filtrado finamente Las proteínas precipitadas pueden usarse en conjunto con GF/D como un prefiltro para la clarificación exitosa de soluciones bioquímicas extremadamente «difíciles» y fluidos y nucl
100 unidades.
932 °F
0,016 in
Filtro para uso de pruebas de TCLP
21 mm
El filtro de grado GF/F de Whatman del negocio de Cytiva está fabricado con vidrio de borosilicato puro. GF/F ofrece una retención de partículas muy fina y una buena capacidad de carga y caudal.
Vidrio de borosilicato
41 ml/min
Grado GF/F
Circulares
500 °C
420 μm
0,82 in