Learn More
Cytiva Rodillos protectores de superficie Benchkote™
Minimice el desorden y la contaminación durante los derrames. El material Benchkote Whatman™ tiene una capa de papel de laboratorio absorbente de alta calidad y suave que absorbe los derrames de líquidos. Una segunda capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
Marca:  Cytiva 2300-772
Detalles adicionales : Peso : 9.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10008000
  • 490.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Minimice el desorden y la contaminación durante los derrames.El material Benchkote Whatman™ tiene una capa de papel de laboratorio absorbente de alta calidad y suave que absorbe los derrames de líquidos.Una segunda capa laminada de polietileno evita el flujo continuo hacia la superficie de trabajo.
  • Fuerte: el protector de superficies Benchkote es fuerte y resistente a desgarros, tanto cuando está húmedo como cuando está seco.
  • Facilidad de uso: se puede escribir sobre la superficie blanca con tinta o lápiz y permanece lisa.
  • Limpieza: apto para saturación con desinfectante para proteger las mesas de trabajo en las que hay patógenos u otras bacterias.
  • Desechable: el papel Benchkote se puede incinerar tras su uso.
  • Combustión segura: la capa de polietileno se consume rápidamente cuando se incinera y no se funde ni gotea.
Especificaciones
Especificaciones
Protector de sobremesa - rollo
0,75 l/m2
920 mm
50 m
Apto para la saturación con desinfectante
Polietileno
36 in
164 ft
920 mm x 50 m
Unidad