Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Autovial™: capacidad de 12 ml
Manipulación de muestras más rápida, hasta 12 ml de volumen
Marca: Cytiva AV125EPP
Detalles adicionales : Peso : 0.64000kg
Descripción
Sustituyen a los dispositivos con acoplamiento de jeringa con unidades de filtración individuales de un solo uso. A menudo se utilizan para eliminar partículas de muestras potencialmente peligrosas. Vierta o pipetee la muestra en el tubo del filtro, inserte el émbolo y comprima para filtrar en el vial del muestreador automático.
- Las unidades preensambladas consisten en un barril de filtro y un émbolo
- La purga de aire integrada minimiza el holdup
- La construcción integrada elimina la salida del filtro
- El soporte de apoyo protege la punta Luer-Slip, rebajada para reducir la posibilidad de contaminación
- Manipule muestras de hasta 12 ml de volumen
- Todos tienen un filtro integral de 25 mm de diámetro en el cilindro (graduado en intervalos de 1 ml) con émbolo de polietileno
- Área de filtración: 3,0cm2
- El prefiltro de microfibra de vidrio garantiza un mayor flujo con menos obstrucción
- Las unidades con membranas de NYL, PTFE y PVDF están disponibles esterilizadas
Acetato de celulosa (AC)
- Baja unión inespecífica de proteínas, alta capacidad de carga; para productos biológicos
- Alta capacidad de carga, sin aglutinante, caudales rápidos; para aclarar soluciones acuosas o orgánicas, pH de 3 a 8
- Inherentemente hidrófilo; para aclarar muestras acuosas y orgánicas, pH 3 a. 10
- Para muestras acuosas y orgánicas; ideal para muestras agresivas y altos niveles de residuos
- Hidrófobo; para muestras >50 % disolventes orgánicos
- Baja unión de proteínas; para muestras acuosas
Especificaciones
Polipropileno | |
No estéril | |
Filtro sin jeringa | |
25 mm |
0,2 μm | |
50/paq. | |
≤ 12 ml |