Learn More
Cytiva Filtros de jeringa para HPLC Anotop de 10 mm, tamaño de poro de 0.2 μm
Los productos de filtro de jeringa de HPLC Whatman Anotop de la filial Life Sciences de Cytiva se han diseñado específicamente para la preparación de muestras de UHPLC y HPLC.
Marca:  Cytiva 2001-0200
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310654
  • 1905.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El filtro de jeringa elimina las partículas que podrían causar daños, lo que prolonga la vida útil de la columna
  • Bajos niveles de sustancias extraíbles que absorben UV para una preparación consistente de muestras para HPLC
  • La membrana de aluminio inorgánico Anopore filtra una amplia gama de disolventes
  • Alta precisión de tamaño de poro gracias a la estructura de poro capilar
Especificaciones
Especificaciones
Nanoporosa de alúmina patentada
No estéril
Filtro de jeringa
1 cm
0,2 μm
200/paquete
100 mL